Learn More
Benzoato de 2-[[2-(acetilamino)-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il]metoxi]etilo, Mikromol™
Código de producto. 30049305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049305 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049305 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benzoato de 2-[[2-(acetilamino)-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il]metoxi]etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
CAS 133186-23-9
Nombres de analitos o componentes 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 N5 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]ethyl Benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N5O5/c1-11(23)19-17-20-14-13(15(24)21-17)18-9-22(14)10-26-7-8-27-16(25)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9H,7-8,10H2,1H3,(H2,19,20,21,23,24)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)c3ccccc3)C(=O)N1
Nombre IUPAC Benzoato de 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 371.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.123 g/mol