Learn More
Acetato de 2-[[(2-(acetilamino)-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il]-metoxi]etilo, Mikromol™
Código de producto. 30458309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458309 4 x 25 mg 100 miligramos
17960546 100 mg 100 miligramos
17953956 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458309 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de 2-[[(2-(acetilamino)-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il]-metoxi]etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate
CAS 75128-73-3
Nombres de analitos o componentes 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12H15N5O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethyl Acetate, Aciclovir Imp. G (EP), Aciclovir stage 3, 9-((2-acetoxyethoxy)methyl)-N2-acetylguanine, Acyclovir stage 3, GW 338822X, Ph Eur Aciclovir Impurity G, 808U75
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)13-5-17(10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)C)C(=O)N1
Nombre IUPAC Acetato de 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 309.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.107 g/mol