Learn More
Acetato de 2-[[2-(acetilamino)-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il]metoxi]-3-hidroxipropilo, Mikromol™
Descripción
Acetato de 2-[[2-(acetilamino)-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il]metoxi]-3-hidroxipropilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| CAS | 298197-26-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N5 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetamide, N-[9-[[2-(acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]-, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N5O6/c1-7(20)15-13-16-11-10(12(22)17-13)14-5-18(11)6-24-9(3-19)4-23-8(2)21/h5,9,19H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,15,16,17,20,22) |
| SMILES | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)COC(=O)C)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropilo] |
| Mostrar más |