Learn More
2,2'-((((9H-Fluoreno-9,9-diil)bis(4,1-fenileno))-bis(oxi))bis(metileno))bis(oxirano), TRC
Código de producto. 30398422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398422 1 g
30389137 10 g
30405865 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH0700201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47758-37-2
Fórmula molecular C31H26O4
Peso molecular (g/mol) 462.55
Sinónimo 2-[[4-[9-[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]fluoren-9-yl]phenoxy]methyl]oxirane, 9,9-Bis(4-glycidoxyphenyl)fluorene, 9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene, 9,9'-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene, Bisphenol FL Diglycidyl Ether, Bisphenolfluorene Diglycidyl Ether
Nombre IUPAC 2-[[4-[9-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]fluoren-9-il]fenoxi]metiloxirano
SMILES C(Oc1ccc(cc1)C2(c3ccc(OCC4CO4)cc3)c5ccccc5c6ccccc26)C7CO7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-((((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))-bis(oxy))bis(methylene))bis(oxirane)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H26O4/c1-3-7-29-27(5-1)28-6-2-4-8-30(28)31(29,21-9-13-23(14-10-21)32-17-25-19-34-25)22-11-15-24(16-12-22)33-18-26-20-35-26/h1-16,25-26H,17-20H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1831