Learn More
2,2,7-Trimetiloctano-3,5-diona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11353626 5 g 5 g
11343626 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11353626
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14639.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69725-37-7 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69725-37-7
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00511279
Clave InChI KEBPOWLGOOTMPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 112295
Nombre IUPAC 2,2,7-trimetiloctano-3,5-diona
SMILES CC(C)CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,7-Trimethyloctane-3,5-dione
Punto de ebullición 44°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2,7-trimethyl-3,5-octanedione, 3,5-octanedione, 2,2,7-trimethyl, 2,2 7-trimethyloctane-3,5-dione, 3,5-octanedione,2,2,7-trimethyl, 2,2,7-trimethyl-3,5-octanedione #, 2,2,7-trimethyl-3,5-octadione
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza ≥98%