Learn More
2,2,7-Trimetiloctano-3,5-diona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343626 1 g 1 g
11353626 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14639.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69725-37-7 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69725-37-7
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00511279
Clave InChI KEBPOWLGOOTMPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 112295
Nombre IUPAC 2,2,7-trimetiloctano-3,5-diona
SMILES CC(C)CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,2,7-Trimethyloctane-3,5-dione
Punto de ebullición 44°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,7-trimethyl-3,5-octanedione, 3,5-octanedione, 2,2,7-trimethyl, 2,2 7-trimethyloctane-3,5-dione, 3,5-octanedione,2,2,7-trimethyl, 2,2,7-trimethyl-3,5-octanedione #, 2,2,7-trimethyl-3,5-octadione
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.