Learn More
2,2',7,7'-tetrabromo-9,9'-espirobifluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene |
| CAS | 128055-74-3 |
| Fórmula molecular | C25H12Br4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene], NSC 645359 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H12Br4/c26-13-1-5-17-18-6-2-14(27)10-22(18)25(21(17)9-13)23-11-15(28)3-7-19(23)20-8-4-16(29)12-24(20)25/h1-12H |
| SMILES | Brc1ccc2c3ccc(Br)cc3C4(c5cc(Br)ccc5c6ccc(Br)cc46)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,2',7,7'-tetrabromo-9,9'-espirobi[fluoreno] |
| Peso molecular (g/mol) | 631.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 627.7673 |