Learn More
2,2,6-trimetilciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6-Trimethylcyclohexanone |
| CAS | 2408-37-9 |
| Fórmula molecular | C9H16O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1,3-Trimethyl-2-cyclohexanone, 2,2,6-Trimethylcyclohexan-1-one, 2,6,6-Trimethylcyclohexanone, NSC 401659 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O/c1-7-5-4-6-9(2,3)8(7)10/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CCCC(C)(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,6-Trimetilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1201 |