Learn More
2,2,6-trimetilciclohexanona, TRC
Código de producto. 30456031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30456031 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30456031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797573500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
CAS 2408-37-9
Fórmula molecular C9H16O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,1,3-Trimethyl-2-cyclohexanone, 2,2,6-Trimethylcyclohexan-1-one, 2,6,6-Trimethylcyclohexanone, NSC 401659
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O/c1-7-5-4-6-9(2,3)8(7)10/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC1CCCC(C)(C)C1=O
Nombre IUPAC 2,2,6-Trimetilciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 140.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1201
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.