Learn More
2,2,6-Trimetilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474577 25 g 25 g
11454577 1 g 1 g
11464577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21111.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2408-37-9 | C9H16O | 140.226 g/mol
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,6-trimetilciclohexanona se utiliza como agente aromatizante. También se utiliza para preparar terpeno, es decir, beta-ionona.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2408-37-9
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00045550
Clave InChI ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s
PubChem CID 17000
Nombre IUPAC 2,2,6-Trimetilciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCCC(C1=O)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Densidad 0.904
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Temperatura de inflamación 51°C (125°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1905593
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 97%