Learn More
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxina-4-ona, TRC
Código de producto. 30451730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451730 100 g 100 g
30449344 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796065100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5394-63-8
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.15
Sinónimo Diketene Acetone Adduct
Nombre IUPAC 2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.