Learn More
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532841 100 g Glass bottle 100 g
10107983 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10532841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296911000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5394-63-8
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.15
Número MDL MFCD00040468
Clave InChI XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
Nombre IUPAC 2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C to 13°C
Color Marrón
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 65°C to 67°C (2.7 mbar)
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4590 to 1.462
Cantidad 100 g
Beilstein 19, IV, 1604
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Liquid