Learn More
2,2,6-trimetil-1,4-ciclohexanodiona, TRC
Código de producto. 30455641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455641 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30455641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89879850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione
CAS 20547-99-3
Fórmula molecular C9H14O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CC1CC(=O)CC(C)(C)C1=O
Nombre IUPAC 2,2,6-trimetilciclohexano-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 154.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0994