Learn More
2,2,6-trimetil-1,4-ciclohexanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione |
| CAS | 20547-99-3 |
| Fórmula molecular | C9H14O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(=O)CC(C)(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,6-trimetilciclohexano-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0994 |