Learn More
2,2,6-Trimetil-1,3-dioxin-4ona, 94 %, cont. hasta aprox. un 6 % de acetona, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona se utiliza en la síntesis de dihidropirimininonas como inhibidores de cotransportador de yoduro-sodio picomolar. También se utiliza en la síntesis de inhibidor AT13387 de Hsp90 amida resorcinol. Se utiliza en la síntesis de acetilcetena por pirólisis flash.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol. No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one |
| Punto de fusión | 7°C |
| Densidad | 1.094 |
| Punto de ebullición | 65°C to 67°C (2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 14°C (57°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | cont. hasta ≈6 % de acetona |
| Índice de refracción | 1.461 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 2408 |
| Show More |