Learn More
2,2,6-Trimetil-1,3-dioxin-4ona, 94 %, cont. hasta aprox. un 6 % de acetona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432387 25 g 25 g
11442387 100 g 100 g
11452387 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11432387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14254.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona se utiliza en la síntesis de dihidropirimininonas como inhibidores de cotransportador de yoduro-sodio picomolar. También se utiliza en la síntesis de inhibidor AT13387 de Hsp90 amida resorcinol. Se utiliza en la síntesis de acetilcetena por pirólisis flash.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol. No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5394-63-8
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD00040468
Clave InChI XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
Nombre IUPAC 2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Punto de fusión 7°C
Densidad 1.094
Punto de ebullición 65°C to 67°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Notas del porcentaje del ensayo cont. hasta ≈6 % de acetona
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2408
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, contains up to 6% acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one