Learn More
2-(2,6-dioxo-3-piperidinil)-4-(hidroxiamino)-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, Mikromol
Código de producto. 30461540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461540 25 mg
1 options
Código de producto. 30461540 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3919.010025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(2,6-dioxo-3-piperidinil)-4-(hidroxiamino)-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy Pomalidomide
CAS 497147-11-2
Nombres de analitos o componentes N-Hydroxy Pomalidomide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13H11N3O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)- (9CI, ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-4-(hydroxyamino)isoindoline-1,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O5/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)16-12(19)6-2-1-3-7(15-21)10(6)13(16)20/h1-3,8,15,21H,4-5H2,(H,14,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES ONc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-4-(hidroxiamino)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 289.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0699 g/mol