Learn More
Ácido 2-(2,6-dimetilfenilcarbamoil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473938 1 g 1 g
15413436 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57465.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como un novedoso agente antituberculoso.
Solubilidad
Soluble en (10 mM de DMSO).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19368-18-4
Fórmula molecular C16H15NO3
Peso molecular (g/mol) 269.30
Número MDL MFCD00029943
Clave InChI LLECMGGNFBKPRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ftaxilide, histanorm, 2',6'-dimethylphthalanilic acid, ftaxilide inn:dcf, ftaxilidum inn-latin, ftaxilida inn-spanish, phthalic 2,6-dimethylanilide, phthalanilic acid, 2',6'-dimethyl, 2-2,6-dimethylphenyl carbamoyl benzoic acid, mp-12-p
PubChem CID 71895
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2,6-dimetilfenil)carbamoil]benzoico
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1NC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)benzoic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in (10 mM DMSO).
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Porcentaje de pureza 97%