Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido [2-[(2,6-dimetilfenil)amino]-2-oxoetil]carbámico-d6, TRC
Código de producto. 30365039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365039 2.5 mg 2.50 miligramo
30350375 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2328522.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid-d6 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula molecular C20 H16 O
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16O/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-15,21H/b20-15-
SMILES Oc1ccc(cc1)\C(=C/c2ccccc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-[(Z)-1,2-difeniletenil]fenol
Peso molecular (g/mol) 272.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.12