Learn More
2-(2,6-dimetil-3-hidroxifenil)-3-oxo-2-azaindolizidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,6-Dimethyl-3-hydroxyphenyl)-3-oxo-2-azaindolizidine |
| CAS | 1796881-08-7 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-(2,6-Dimethyl-3-hydroxyphenyl)-3-oxo-1,8-diazabicyclo[4.3.0]nonane, 2-(2,6-Dimethyl-3-hydroxyphenyl)-3-oxo-octahydro-imidazo[1,5-a]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2O2/c1-10-6-7-13(18)11(2)14(10)17-9-16-8-4-3-5-12(16)15(17)19/h6-7,12,18H,3-5,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(C)c1N2CN3CCCCC3C2=O |
| Nombre IUPAC | 2-(3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)-3,5,6,7,8,8a-hexahidroimidazo[1,5-a]piridin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.332 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.152 |