Learn More
Ácido 2-(2,6-diclorofenilamino)benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30052160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052160 100 mg 100 miligramos
30050594 25 mg 25 miligramos
30458203 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052160 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(2,6-diclorofenilamino)benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
CAS 13625-57-5
Nombres de analitos o componentes 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,6-dicloroanilino)benzoico
Peso molecular (g/mol) 282.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.001 g/mol