Learn More
Ácido 2-(2,6-diclorofenilamino)benzoico, LoGiCal
Código de producto. 30459289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459289 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459289 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.12
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
CAS 13625-57-5
Nombres de analitos o componentes 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,6-dicloroanilino)benzoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 282.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.001 g/mol