Learn More
Clorhidrato de 2-(2,6-diclorofenil)etanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10203292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10203292 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10709225 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10355062 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10203292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB00311DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175276-76-3
Fórmula molecular C8H9Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 239.524
Número MDL MFCD00053014
Clave InChI YNPZJFKKDYCULJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,6-dichlorophenyl ethanimidamide hydrochloride, 2-2,6-dichlorophenyl acetimidamide hydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidinehydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochloride, 2,6-dichlorobenzeneethanimidamide hcl, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochlorid, 2-2,6-dichlorophenyl ethanamidine, chloride, 2-2,6-dichlorophenyl ethaneimidamide hydrochloride, 2-2,6-bis chloranyl phenyl ethanimidamide hydrochloride, benzeneethanimidamide,2,6-dichloro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 12690064
Nombre IUPAC 2-(2,6-diclorofenil)etanimidamida; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=N)N)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.53
Porcentaje de pureza 97%