Learn More
[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]metanol, LoGiCal
Código de producto. 30462856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462856 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462856 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
CAS 27204-57-5
Nombres de analitos o componentes (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC [2-(2,6-dicloroanilino)fenil]metanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 268.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0218 g/mol