Learn More
[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), Mikromol™
Descripción
Ácido [2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acetil]oxi]acetil]oxi]acetil]oxi]acético (aceclofenaco diacético)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diacetic Aceclofenac |
| CAS | 1216495-92-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Diacetic Aceclofenac |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H17 Cl2 N O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester, Aceclofenac Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17Cl2NO8/c21-13-5-3-6-14(22)20(13)23-15-7-2-1-4-12(15)8-17(26)30-10-19(28)31-11-18(27)29-9-16(24)25/h1-7,23H,8-11H2,(H,24,25) |
| SMILES | OC(=O)COC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[2-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxiacetil]oxiacetil]oxiacético |
| Mostrar más |