Learn More
2-[(2,6-Diclorofenil)amino]benzaldehído, LoGiCal
Código de producto. 30459719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459719 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459719 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.03
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
CAS 22121-58-0
Nombres de analitos o componentes 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diclofenac Impurity B, Diclofenac Sodium Imp. B (EP), Diclofenac Imp. B (EP), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, Diclofenac Sodium Impurity B, Diclofenac Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O
Nombre IUPAC 2-(2,6-dicloroanilino)benzaldehído
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 266.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0061 g/mol