Learn More
2-[(2,6-Diclorofenil)amino]benzaldehído (impureza de diclofenac), TRC
Código de producto. 30136726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136726 25 mg 25 miligramos
30009489 5 mg 5 miligramos
30012780 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43566025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22121-58-0
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 266.12
Sinónimo Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde
Nombre IUPAC 2-(2,6-dicloroanilino)benzaldehído
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0061