Learn More
2-[2-(6-Bromohexiloxi)etoximetil]-1,3-diclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl)-1,3-dichlorobenzene |
| CAS | 503070-57-3 |
| Fórmula molecular | C15 H21 Br Cl2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene, 2-[[2-[(6-bromohexyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-dichloro-, 2-[[2-[(6-Bromohexyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-dichlorobenzene, 2-[2-(6-Bromohexoxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene, 2-[2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21BrCl2O2/c16-8-3-1-2-4-9-19-10-11-20-12-13-14(17)6-5-7-15(13)18/h5-7H,1-4,8-12H2 |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1COCCOCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(6-bromohexoxi)etoximetil]-1,3-diclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 384.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.0102 |