Learn More
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinoxi, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10368240 5 g Frasco de vidrio 5 g
10562221 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10368240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200380050
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2564-83-2
Fórmula molecular C9H18NO
Peso molecular (g/mol) 156.25
Número MDL MFCD00009599
Clave InChI QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TEMPO
Nombre IUPAC (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-il)oxidanilo
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Amarillo a verde
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 16,324; 17,332
Índice Merck 15, 9283
Información de solubilidad Solubility in water: 151mg/l (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.