Learn More
2,2,6,6-tetrametilpiperidina, TRC
Código de producto. 30012598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012598 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30012598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3042155G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
CAS 768-66-1
Fórmula molecular C9H19N
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, NSC 102838, Norpempidine, TEMP;
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1
Peso molecular (g/mol) 141.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1517