Learn More
Ácido 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-N-oxil-4-amino-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxylic Ac |
| CAS | 15871-57-5 |
| Fórmula molecular | C10 H19 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19N2O3/c1-8(2)5-10(11,7(13)14)6-9(3,4)12(8)15/h5-6,11H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1(C)CC(N)(CC(C)(C)N1[O])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-λ ^{1}-ácido oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1396 |