Learn More
Hidrobromuro de 2,2,6,6-tetrametilpiperidina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10319500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10319500 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10319500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide
Nombre de nota 99%
CAS 935-21-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H19N·HBr
Número MDL MFCD00801121
Cantidad 5 g
Sinónimo tp hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine hydrobromide, tp hbr, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-, hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidinehydrobromide 1:1
Clave InChI LJDYNBCHVRXQSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C.Br
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilpiperidina; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 222.17
PubChem CID 120464
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperdine Hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.