Learn More
2,2,6,6-tetrametilpiperidina-d18-1-oxilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TEMPO-D18 |
| CAS | 205679-68-1 |
| Fórmula molecular | C9 D18 N O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1-Piperidinyl-3,3,4,4,5,5-d6-oxy, 2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI), Perdeuterated TEMPO, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-d18-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-D18, TEMPO-D18 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(N([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-λ 1-oxidanil-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriometil)piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.3562 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.2518 g/mol |
| Mostrar más |