Learn More
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926301 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10561591 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10436800 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11926301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151951000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-66-1
Fórmula molecular C9H19N
Peso molecular (g/mol) 141.26
Clave InChI RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
Nombre IUPAC 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 152.0°C
Temperatura de inflamación 24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4430 to 1.4460
Cantidad 100 g
Beilstein 20,129
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in toluene, dimethylformamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido