Learn More
Ácido 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oxil-4-amino-4-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713531 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10368803 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301452500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 15871-57-5 | C10H19N2O3 | 215.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15871-57-5
Fórmula molecular C10H19N2O3
Peso molecular (g/mol) 215.27
Número MDL MFCD00800575
Sinónimo toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15,9645
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.27
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino