Learn More
Metacrilato de 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo, TRC
Código de producto. 30457091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457091 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3046401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate
CAS 31582-45-3
Fórmula molecular C13H23NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Methyl-2-propenoic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl Ester, Methacrylic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Ester, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl 2-methyl-2-propenoate, 4-(Methacryloyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, ADK Stab LA 87, Fancryl FA 712HM, Mark LA 87
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO2/c1-9(2)11(15)16-10-7-12(3,4)14-13(5,6)8-10/h10,14H,1,7-8H2,2-6H3
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ilo)
Peso molecular (g/mol) 225.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1729