Learn More
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidona monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483297 250 g 250 g
11463297 10 g 10 g
11473297 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16211.30
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 10581-38-1 | C9H19NO2 | 173.256 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10581-38-1
Fórmula molecular C9H19NO2
Peso molecular (g/mol) 173.256
Número MDL MFCD00149393
Clave InChI SFDODBGIDPNFEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl-, monohydrate, triacetone amine hydrate, acmc-20aokc, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidonehydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine-hydrate, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, oxamethane, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-water 1/1, 4-piperidinone,2,2,6,6-tetramethyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 22397602
Nombre IUPAC 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina-4-ona; hidrato
SMILES CC1(CC(=O)CC(N1)(C)C)C.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate
Punto de fusión 63°C to 61°C
Cantidad 250 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26 (155.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%