Learn More
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol |
| CAS | 2403-88-5 |
| Fórmula molecular | C9H19NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Lastar A, NSC 16575 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 157.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1467 |