Learn More
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol, TRC
Código de producto. 30455120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455120 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30455120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3046255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
CAS 2403-88-5
Fórmula molecular C9H19NO
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Lastar A, NSC 16575
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
SMILES CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 157.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1467