Learn More
2,2,6,6-Tetrametilo-4-piperidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
250 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10625972 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10313912 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10317710 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10625972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151940250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2403-88-5
Fórmula molecular C9H19NO
Peso molecular (g/mol) 157.26
Número MDL MFCD00005983
Clave InChI VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129°C to 133°C
Color Beige o blanco
Punto de ebullición 212°C to 215°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 12
Información de solubilidad Solubility in water: 130g/l (23 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.