Learn More
2,2,6,6-Tetrametil-4-(4'-toluenosulfonato)piperidinooxilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(4'-toluenesulfonate)piperidinooxyl |
| CAS | 42495-21-6 |
| Fórmula molecular | C16H24NO4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1-piperidinyloxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy p-Toluenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24NO4S/c1-12-6-8-14(9-7-12)22(19,20)21-13-10-15(2,3)17(18)16(4,5)11-13/h6-9,13H,10-11H2,1-5H3 |
| SMILES | CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(OS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 326.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1426 |