Learn More
Éster de pinacol de ácido 2,2,6,6-tetrametil-3,6-dihidro-2H-piran-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946211 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11946211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445530010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1142363-56-1
Punto de fusión 91°C to 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H27BO3
Número MDL MFCD11044439
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl bor, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran
Clave InChI VOXXPMAJNSVUKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(C)(C)OC(C)(C)C1
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(2,2,6,6-tetrametil-3H-piran-4-il)-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 266.19
PubChem CID 46738000
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.