Learn More
2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione |
| CAS | 1118-71-4 |
| Fórmula molecular | C11H20O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,3-Di-tert-butyl-1,3-propanedione, Dipivaloylmethane, NSC 174296 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetrametilheptano-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1463 |