Learn More
2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10573721 25 g Frasco de vidrio 25 g
11994821 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10573721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-71-4
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.28
Clave InChI YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
PubChem CID 70700
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilheptano-3,5-diona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 73.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2COC(CH3)3
Índice de refracción 1.4579 to 1.4599
Cantidad 25 g
Beilstein 01,III,3149
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.