Learn More
2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452078 100 g 100 g
11432078 5 g 5 g
11442078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15118.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione is used in the synthesis of α-aryl-β-diketones1 and dicyanamidobenzene-bridge diruthenium complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptandiona se utiliza en la síntesis de α-aril-β-dicetonas1 y el complejo de dirrutenio con puente de dicianamidobenceno.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-71-4
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00008848
Clave InChI YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
PubChem CID 70700
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilheptano-3,5-diona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Densidad 0.889
Punto de ebullición 72°C to 73°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 100 g
Beilstein 1447269
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetrametilheptano-3,5-diona
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.