Learn More
(2,2,6,6-Tetrametilo-3,5-heptanedionato)litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Used as reactant for synthesis of Bis-cycloiridiated complexes for electroluminescent studies, cationic imido alkylidene complexes, polyaromatic ligands containing pyrene and mono-cyclometalated platinum complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | (2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato)lithium |
| Punto de fusión | 127°C |
| Punto de ebullición | 180°C (0.05 mmHg) |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.24 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.