Learn More
2,2,6,6-tetrametil-1-nitrosopiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2',6,6'-Tetramethyl-N-nitrosopiperidine |
| CAS | 6130-93-4 |
| Fórmula molecular | C9H18N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethylnitrosopiperidine, N-Nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)11(8)10-12/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CCCC(C)(C)N1N=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetrametil-1-nitrosopiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.14 |