Learn More
2,2,6,6-Tetrametil-1-hidroxipiperidina (puede contener hasta un 20% de agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-Tetramethyl-1-hydroxypiperidine |
| CAS | 7031-93-8 |
| Fórmula molecular | C9H19NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinol, N-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, TEMPO H, TEMPO hydroxylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h11H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CCCC(C)(C)N1O |
| Peso molecular (g/mol) | 157.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1467 |