Learn More
2,2,6,6-tetrametil-1-(1-feniletoxi)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-Tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidine |
| CAS | 154554-67-3 |
| Fórmula molecular | C17 H27 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO/c1-14(15-10-7-6-8-11-15)19-18-16(2,3)12-9-13-17(18,4)5/h6-8,10-11,14H,9,12-13H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(ON1C(C)(C)CCCC1(C)C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetrametil-1-(1-feniletoxi)piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 261.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.2093 |