Learn More
2,2',6,6'-tetra-terc-butilbisfenol F, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318786 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30318786 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17428900
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
CAS 118-82-1
Nombres de analitos o componentes 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C29 H44 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 4,4'-Methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol (ACI), Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-di-tert-butyl- (6CI, 8CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylene-bis-2,6-tert-butylphenol, 4,4'-Methylenebis[2,6-di-tert-butylphenol], Agidol 23, Antioxidant 4426, Antioxidant 702, Antioxidant 728, Antioxidant E 702, Antioxidant T 511, AO 4426, Binox M, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)methane, Di(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane;2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
Fórmula InChI InChI=1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
SMILES CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-Diterc-butil-4-[(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)metil]fenol
Peso molecular (g/mol) 424.659
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 424,334 g/mol